Learn More
BD Tubes Microtainer™ avec bouchon Microgard™
Code produit. 12977646
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Gris
Lavande
Or
Rouge
Vert
Vert menthe
Comprend:
Tube EDTA non affecté
Tube capillaire ordinaire affecté
Tube plasma non affecté
Tube sérum affecté
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 12977646
Marque: BD 365964
Conçu lorsque seules les plus petites quantités de sang sont nécessaires. Les tubes BD Microtainer™ avec bouchon Microgard™ sont codés par couleur pour correspondre au type de prélèvement sanguin et sont marqués avec le niveau de remplissage correct pour l’anticoagulant.
Les tubes BD Microtainer™ sont utilisés pour le prélèvement, le transport et le traitement du sang capillaire ou veineux à partir de la perforation cutanée. Il est idéal pour une utilisation avec les nourrissons, les enfants, les patients en service de gériatrie ou en situation d’urgence lorsque seules les plus petites quantités de sang sont nécessaires.
  • Diamètre plus large (8 mm) pour faciliter le prélèvement et améliorer le mélange
  • Les bouchons à code couleur correspondent au système de codage couleur Vacutainer™ standard pour faciliter l’identification
  • Disponibles avec une variété d’additifs pour une utilisation dans différents tests
  • Des tubes teintés couleur ambre sont disponibles pour les analytes sensibles à la lumière
  • Pelle de prélèvement intégrée et lignes de remplissage visibles
  • Le bouchon à rotation assistée Microgard™ réduit le risque d’éclaboussures lors de l’ouverture du bouchon afin de le protéger contre l’exposition
  • Le bouchon peut être utilisé avec un prolongateur de tube pour une utilisation dans les portoirs de 13 x 75 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Type de produit Microtube de prélèvement avec bouchon de sécurité
Additif Sans additif
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Microgard™
Capacité (métrique) 250 à 500 μl
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Bouchon inclus Oui
Couleur de bouchon Rouge
Quantité 200 Paquets
Comprend Tube capillaire ordinaire affecté
À utiliser avec (application) Prélèvement, transport et traitement du sang (capillaire) de perforation cutanée