Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’écouvillons NPG 3 ml M4RT MicroTest™
Description
Maintenir la viabilité et le dénombrement des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle de la qualité et les tests répétés des virus, des chlamydiae, des mycoplasmes et des uréaplasmes avec des milieux de qualité, des outils éprouvés de collecte et de transport et un emballage sûr et fiable.
Maintenir la viabilité et le dénombrement des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle de la qualité et les tests répétés des virus, des chlamydiae, des mycoplasmes et des uréaplasmes avec des milieux de qualité, des outils éprouvés de collecte et de transport et un emballage sûr et fiable. Les kits d’écouvillons Thermo Scientific™ MicroTest™ sont fournis dans deux formulations de milieu à température ambiante et comprennent un écouvillon floqué en nylon à embout traditionnel et / ou un écouvillon floqué en nylon à micro-embout et un sachet à fermeture zippée de 6 x 9 po pour un transport sécurisé.
Conçus pour le prélèvement, le transport, l’entretien et le stockage à long terme d’échantillons viraux, de chlamydiae, de mycoplasmes et d’ uréaplasmes, les produits Thermo Scientific MicroTest sont de qualité supérieure. De la formulation au conditionnement, les produits MicroTest maintiennent la viabilité des organismes par des cycles de congélation-décongélation tout en inhibant les contaminants antimicrobiens et en favorisant la sécurité.
Le M4RT™ MicroTest™ contient de la gélatine, de la gentamicine et de l’amphotéricine B pour le transport des virus et des Chlamydiae.
Les kits d’écouvillons floqués Microtest sont livrés avec 1,5 ml ou 3 ml de milieu liquide dans un tube conique de 15 ml avec des microbilles en verre, une pochette avec un ou deux écouvillons en nylon floqués et un sachet à fermeture éclair de 6 x 9 po.
Assurez le bon fonctionnement de votre laboratoire grâce à un ensemble de solutions fiable pour le transport, le maintien, l’entretien et le stockage de cultures à long terme grâce à la gamme MicroTest de milieux de prélèvement et de transport.
Des résultats fiables et éprouvés
- Contrôle qualité rigoureux, y compris la toxicité cellulaire sur chaque numéro de lot
- Formulations brevetées avec des protéines de stabilisation, des tampons et des antibiotiques spécifiques
Compatibilité et viabilité
- Assure un transport compatible pour la culture cellulaire, les immunoessais enzymatiques et les tests de diagnostic moléculaire
- Maintient la viabilité et les comptages des organismes pour obtenir de meilleurs résultats plus fiables pendant les études de validation / vérification, les procédures de contrôle de la qualité et la répétition des tests
Format pratique et adapté
- Les volumes de remplissage de 1,5 ml et 3,0 ml permettent de réaliser plusieurs tests à partir d’un échantillon
- Les tubes de transport individuels ou les kits complets assurent flexibilité et polyvalence
Emballage sûr et robuste
- Des tubes solides et résistants aux coupures avec des bouchons à vis à code couleur sécurisés empêchent les fuites et l’exposition aux agents infectieux
- Les kits comprennent un sachet en polypropylène résistant aux fuites pour un transport sûr des échantillons
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kits d’écouvillons floqués |
| Swab Configuration | Applicateur unique |
| Couleur de bouchon | Lilas |
| Compatibilité | Culture, flacon cylindrique, cycles de congélation-décongélation, entretien de la culture, ELISA, PCR, technologie de sonde d’ADN |
| Description | Kit d’écouvillons NPG 3 ml M4RT |
| À utiliser avec (application) | Virus |
| Quantité | 100 kits/boîte |
| Shaft Material | Polystyrène |
| Conditions de stockage | 2°C à 30°C |
| Types de pointes | Microtip |
| Afficher plus |