Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’écouvillons floqués MicroTest™
Description
Maintenir la viabilité et les comptages des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle de la qualité et les tests répétés des virus chlamydiae, mycoplasma et uréaplasma avec des milieux de qualité, des outils éprouvés de collecte et de transport et un emballage sûr et fiable. Les kits d’écouvillons Thermo Scientific™ MicroTest™ sont fournis dans deux formulations de milieu à température ambiante et comprennent un écouvillon floqué en nylon à embout traditionnel et / ou un écouvillon floqué en nylon à micro-embout et un sachet à fermeture zippée de 6 x 9 po pour un transport sécurisé.
Le MicroTest™ M4RT™ contient de la gélatine, de la gentamicine et de l’amphotéricine B pour le transport des virus et des chlamydiae.
Le MicroTest™ M6™ contient de la gélatine, de la vancomycine, de l’amphotéricine B et de la colistine pour le transport des virus, des chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
Les kits d’écouvillons floqués MicroTest sont livrés avec 1,5 ml ou 3 ml de milieu liquide dans un tube conique de 15 ml avec des microbilles en verre, une pochette avec un ou deux écouvillons en nylon floqué et un sachet à fermeture zip de 6 x 9 po.
Assurez le bon fonctionnement de votre laboratoire grâce à un ensemble de solutions fiables pour le transport, le maintien, l’entretien et le stockage de cultures à long terme avec la gamme MicroTest de milieux de prélèvement et de transport.
Résultats fiables et éprouvés
- Contrôle qualité rigoureux, y compris la toxicité cellulaire sur chaque numéro de lot
- Formulations brevetées avec des protéines de stabilisation, des tampons et des antibiotiques spécifiques
- Assure un transport compatible pour la culture cellulaire, les immunoessais enzymatiques et les tests de diagnostic moléculaire
- Maintient la viabilité et les comptages des organismes pour obtenir des résultats plus fiables et de meilleure qualité pendant les études de validation / vérification, les procédures de contrôle de la qualité et la répétition des tests
- Les volumes de remplissage de 1,5 ml et 3,0 ml permettent de réaliser plusieurs tests à partir d’un échantillon
- Les tubes de milieu de transport individuels ou les kits complets assurent flexibilité et polyvalence
- Des tubes solides et incassables avec des bouchons à vis à code couleur sécurisés empêchent les fuites et l’exposition aux agents infectieux
- Les kits comprennent un sachet en PP résistant aux fuites pour un transport sûr des échantillons
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kits d’écouvillons floqués |
| Format | Tube |
| Type de milieu | M4-RT |
| Swab Configuration | Applicateur unique |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Compatibilité | Culture, flacon cylindrique, cycles de congélation-décongélation, entretien de la culture, ELISA, PCR, technologie de sonde d’ADN |
| Volume plein | 3 mL |
| À utiliser avec (application) | Virus chlamydiae |
| Comprend | Kit M4RT avec écouvillon floqué à embout traditionnel |
| Quantité | 100 kits/boîte |
| Afficher plus |