Learn More
Thermo Scientific™ Tube M4RT MicroTest™ sans microbilles, vert menthe
Code produit. 17104155
Click to view available options
Quantité:
72 tubes/boîte
Conditionnement:
72 pièces
Code produit. 17104155
Marque: Thermo Scientific™ TV4001V
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Maintien de la viabilité et des comptages des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle qualité et les tests répétés de virus, de  chlamydiae, de  mycoplasmes et d’ uréaplasmes  avec des milieux de qualité supérieure fournis par les experts en milieux.
Maintien de la viabilité et des comptages des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle qualité et les tests répétés de virus, de  chlamydiae,de  mycoplasmes, et d’ uréaplasmes  avec des milieux de qualité supérieure fournis par les experts en milieux. Les tubes Thermo Scientific™ MicroTest™ sont fournis dans quatre formulations de milieux pour une flexibilité de transport et de stockage.
Conçus pour le prélèvement, le transport, l’entretien et le stockage à long terme d’échantillons viraux, de  chlamydiae, de mycoplasmes et d’ uréaplasmes, les produits Thermo Scientific MicroTest sont de qualité supérieure. De la formulation à l’emballage, les produits MicroTest maintiennent la viabilité des organismes par des cycles de congélation-décongélation tout en inhibant les contaminants antimicrobiens et en favorisant la sécurité.
MicroTest™ M4™ contient de la gélatine, de la vancomycine, de l’amphotéricine B et de la colistine pour le transport des virus, des  chlamydiae, des uréaplasmeset des mycoplasmes.
MicroTest™ M4RT™ contient de la gélatine, de la gentamicine et de l’amphotéricine B pour le transport des virus et des chlamydiae. MicroTest™ M5™ contient de la vancomycine, de l’amphotéricine B, de la colistine et des stabilisants protéiques pour le transport des virus, des chlamydiae, des uréaplasmes et des  mycoplasmes.
MicroTest™ M6™ contient de la gélatine, de la vancomycine, de l’amphotéricine B et de la colistine pour le transport des virus, des  chlamydiae, des   uréaplasmes et des  mycoplasmes.
Les tubes MicroTest sont livrés avec 1,5 ml ou 3 ml de milieu liquide dans un tube conique de 15 ml avec 3 microbilles en verre.
Maintenez votre laboratoire sur la bonne voie grâce à un ensemble fiable de solutions pour le transport, la conservation, l’entretien et le stockage de cultures à long terme avec la gamme de supports de prélèvement et de transport MicroTest.
Résultats fiables
  • Contrôle qualité rigoureux, y compris la toxicité cellulaire sur chaque numéro de lot
  • Formulations brevetées avec des protéines de stabilisation, des tampons et des antibiotiques spécifiques
Compatibilité et viabilité
  • Assure un transport compatible pour la culture cellulaire, les immunodosages enzymatiques et les tests de diagnostic moléculaire
  • Maintient la viabilité et les comptages des organismes pour obtenir de meilleurs résultats plus fiables pendant les études de validation / vérification, les procédures de contrôle de la qualité et la répétition des tests
Format pratique et adapté
  • Les volumes de remplissage de 1,5 ml et 3,0 ml permettent de réaliser plusieurs tests à partir d’un échantillon
  • Les tubes de transport individuels ou les kits complets assurent flexibilité et polyvalence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de tubes
Format Tube
Couleur de bouchon Vert menthe
Compatibilité Culture, flacon cylindrique, cycles de congélation-décongélation, entretien de la culture, ELISA, PCR, technologie de sonde d’ADN
Description Tube M4RT sans microbilles, vert menthe
À utiliser avec (application) Virus
Conditionnement Conditionnés en boîtes compartimentées
Quantité 72 tubes/boîte
Conditions de stockage 2°C à 30°C
Température de transport De 2° à 30°C
Volume (métrique) 3 mL