Learn More
Thermo Scientific™ Tubes MicroTest™
Code produit. 12729200
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Vert
Type de milieu:
M4
M4-RT
M5
Comprend:
Microbilles en verre
Quantité:
12 tubes/boîte
12 tubes/paquet
72 tubes/sachet
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Code produit. 12729200
Marque: Thermo Scientific™ R12500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Préservez la viabilité des virus chlamydiae, des mycoplasmes et des uréaplasmes grâce à des milieux de transport et de stockage de qualité supérieure, fournis dans quatre formulations polyvalentes.
Maintenez la viabilité et les comptages des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle qualité et les tests répétés de virus, chlamydiae, mycoplasma et ureaplasma avec des milieux de qualité supérieure fournis par les experts en milieux. Les tubes Thermo Scientific™ MicroTest™ sont fournis dans quatre formulations de milieux pour une flexibilité de transport et de stockage.
Conçus pour la collecte, le transport, l’entretien et le stockage à long terme d’échantillons viraux, de chlamydiae, de mycoplasmes et d’uréaplasmes, les produits Thermo Scientific MicroTest sont de qualité supérieure. De la conception à l’emballage, les produits MicroTest maintiennent la viabilité des organismes par des cycles de congélation-décongélation tout en inhibant les contaminants antimicrobiens et en favorisant la sécurité.
MicroTest™ M4™ contient de la gélatine, de la vancomycine, de l’amphotéricine B et de la colistine pour le transport des virus, des chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
MicroTest™ M4 RT™ contient de la gélatine, de la gentamicine et de l’amphotéricine B pour le transport des virus et des chlamydiae. MicroTest™ M5™ contient de la vancomycine, de l’amphotéricine B, de la colistine et des stabilisants protéiques pour le transport des virus, des chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
MicroTest™ M6™ contient de la gélatine, de la vancomycine, de l’amphotéricine B et de la colistine pour le transport des virus, des chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
Les tubes MicroTest sont livrés avec 1,5 ml ou 3 ml de milieu liquide dans un tube conique de 15 ml avec 3 microbilles de verre.
Assurez le bon fonctionnement de votre laboratoire grâce à un ensemble de solutions fiables pour le transport, le maintien, l’entretien et le stockage de cultures à long terme avec la gamme MicroTest de milieux de prélèvement et de transport.
Résultats fiables
  • Contrôle qualité rigoureux, y compris la toxicité cellulaire sur chaque numéro de lot
  • Formulations brevetées avec des protéines de stabilisation, des tampons et des antibiotiques spécifiques
Compatibilité et viabilité
  • Assure un transport compatible pour la culture cellulaire, les immunodosages enzymatiques et les tests de diagnostic moléculaire
  • Maintient la viabilité et les comptages des organismes pour obtenir de meilleurs résultats plus fiables pendant les études de validation / vérification, les procédures de contrôle de la qualité et la répétition des tests
Format pratique et adapté
  • Les volumes de remplissage de 1,5 ml et 3,0 ml permettent de réaliser plusieurs tests à partir d’un échantillon
  • Les tubes de transport individuels ou les kits complets assurent flexibilité et polyvalence
Emballage sûr et robuste
  • Des tubes solides et résistants aux coupures avec des bouchons à vis à code couleur sécurisés empêchent les fuites et l’exposition aux agents infectieux
  • Les kits comprennent un sachet en polypropylène résistant aux fuites pour un transport sûr des échantillons
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays.
Veuillez nous contacter. Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Transport Tube
Format Tube
Type de milieu M4
Couleur de bouchon Bleu
Compatibilité Culture, Shell vial, Freeze-thaw cycles, Culture maintenance, ELISA, PCR, DNA probe technology
Description M4 Tube
À utiliser avec (application) Virus : chlamydiae, uréaplasmes et mycoplasmes
Comprend Microbilles en verre
Conditionnement Packaged in partitioned boxes.
Quantité 72 tubes/sachet
Conditions de stockage -25°C ou 2°C à 8°C
Volume (métrique) 3 mL