Learn More
Fisherbrand™ Microtip for use with 500 and 700 watt Sonic Dismembrators
Code produit. p-10597392 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
0,2 à 5 ml
0,5 à 15 ml
5 à 50 ml
Diamètre (métrique) de la pointe:
2 mm
3 mm
6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12981171
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Les numéros FB4220
Microtips are thin, high intensity probes which are designed for processing small sample volumes. Microtips screw into the threaded end of the standard 1/2 in. probe (4220).
Ces sondes Fisher Scientific™ sont conçues pour être utilisées avec les modèles de sonicateurs 505 et 705.
  • Sonde avec micro pointes de 1/16 po pour modèles de sonicateurs 505/705
  • Pour le traitement de volumes allant de 0,2 à 5 ml
  • Nécessite #4220 (sonde à pointes remplaçable de 1/2 po)
Spécification
Amplitude 320 μm maximum
Type de produit Sonde avec micro pointe
Plage de volume (métrique) 0,2 à 5 ml
Diamètre (impériale) 0,625 po
Diamètre (impériale) de la pointe 1/16 po
Diamètre (métrique) 0,4 cm
Diamètre (métrique) de la pointe 2 mm
À utiliser avec (équipement) Sonde de 0,5 po (réf. 4220) pour modèles de sonicateur 505 et 705
Comprend Sonde
Quantité d’emballage 1 sonde