Learn More
Kartell™ Microtube, PP, pour instruments Cobas B10 et MIRA, neutre, 0,75 ml
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Plat |
| Certifications/Conformité | Marquage CE |
| Capacité (métrique) | 0,7 mL |
| Couleur | Neutre |
| Matériau | Polyéthylène |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseurs automatiques Cobas Bio™ et Cobas Mira™ |
| Hauteur (métrique) | 35,5 mm |
| Diamètre (métrique) | 7,65 mm |