Få mere at vide
Få mere at vide
Eppendorf™ Racks de tubes à essai
Shop alle Eppendorf produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Positions:
1
12
36
48
6 et 6
À utiliser avec (équipement):
1 tube conique de 25 ml ou 50 ml
5 or 15 mL, 25 or 50 mL Tubes
Tubes cryogéniques
Tubes de 0,5 ml
Tubes de 1,5 ml et 2,0 ml
Tubes de 5 ml et 15 ml
Förpackningsstorlek
2 pièces
4 pièces
Beskrivelse
- Empilable dans un format de rack et également entre toutes les variantes de rack ; permet d’économiser de l’espace de laboratoire lorsqu’il n’est pas utilisé
- Les pieds en silicone antidérapants et une conception résistante à l’inclinaison garantissent une manipulation sûre
- Conception de la forme d’onde : Les rangées de tubes sont disposées en différentes hauteurs afin que les récipients de réaction soient facilement accessibles et clairement identifiables
- En polypropylène (PP) pour une résistance chimique et physique élevée
- Dimensions optimisées pour économiser l’espace grâce à une configuration parfaite de la position du tube sans compromettre la manipulation du tube
- Grande flexibilité : permet de maintenir des tubes de différentes tailles
- Les positions de tube numérotées permettent une orientation rapide et facile et une manipulation sans erreur
Tekniske data
Tekniske data
| Type de produit | Test Tube Stand |
| Capacité | Tubes (0,5 ml) |
| Matériau | PP |
| Positions | 48 |
| Empilables | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 0,5 ml |
| Nb par paquet | 2/boîte |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion