Learn More
SGE™ Seringues pour micro-volumes
Code produit. 10215322
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Longueur (impériale):
1,65 in
2,75 in
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1,65 in
2,75 in
Type de pointe d’aiguille:
Biseau
Cône
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10215322
Marque: SGE™ 002003
Edge
La protection du piston minimise le risque de flexion
  • Corps en verre borosilicaté étendu avec piston renforcé pour une protection supplémentaire du piston
  • Précision et reproductibilité de ±1 %
  • Volume : 10 μL
  • Diamètre du corps : 6,5 mm, 8 mm pour piston guidé
  • Longueur de l’échelle : 54,1mm
Pour faire des injections de micro-volumes de 1,5 μl à 8 μl
Spécification
Matériau Borosilicate Glass
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (métrique) externe 0,47 mm
À utiliser avec (application) Pour faire des injections de micro-volumes de 1,5 μl à 8 μl
Longueur (impériale) 2,75 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2,75 in
Longueur (métrique) 70 mm
Type de produit Seringue manuelle pour micro-volumes
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 70 mm
Type de pointe d’aiguille Biseau
Type de connexion Fixe