Learn More
SGE™ Seringues pour micro-volumes
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Longueur (impériale):
1,65 in
2,75 in
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1,65 in
2,75 in
Type de pointe d’aiguille:
Biseau
Cône
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Corps en verre borosilicaté étendu avec piston renforcé pour une protection supplémentaire du piston
- Précision et reproductibilité de ±1 %
- Volume : 10 μL
- Diamètre du corps : 6,5 mm, 8 mm pour piston guidé
- Longueur de l’échelle : 54,1mm
Pour faire des injections de micro-volumes de 1,5 μl à 8 μl
Spécification
Spécification
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Calibre d’aiguille | 26 G |
| Diamètre (métrique) externe | 0,47 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour faire des injections de micro-volumes de 1,5 μl à 8 μl |
| Longueur (impériale) | 2,75 in |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2,75 in |
| Longueur (métrique) | 70 mm |
| Type de produit | Seringue manuelle pour micro-volumes |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 70 mm |
| Afficher plus |