Learn More
Fisherbrand™ Barrettes et étiquettes à points pour stockage cryogénique Micryo™, feuilles pour imprimantes laser
Code produit. p-3965494 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
À utiliser avec (équipement):
Racks, boîtes
Tubes de 1,5 à 2 ml
Format:
Étiquette
Dimensions (impériale):
0,5 x 1,25 in
1 x 2,6 po
Conditionnement:
1700 pièces
600 pièces
Code produit. 16468115
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Modèle d’instructions d’impression.
Utilisations prévues dans le cadre d’un stockage cryogénique, d’applications impliquant de l’azote liquide, d’une réfrigération et d’une congélation à très basse température.
Utilisations prévues de stockage cryogénique avec azote liquide, de réfrigération et de congélation à très basse température.
Idéales pour le stockage cryogénique, les applications impliquant de l’azote liquide, la réfrigération et la congélation à très basse température. Conviennent à une utilisation sur des microtubes à centrifuger, des flacons cryogéniques, des racks, des boîtes et des plaques de microtitration. L’adhésif résiste à des températures allant de -196° à 121°C (-321° à 250°F)
  • Aucune lamination nécessaire
  • Les étiquettes plus fines permettent aux tubes de s’adapter à la plupart des systèmes de stockage
  • Disponibles dans plusieurs couleurs et dimensions
  • Elles ne se décolleront pas dans le cadre d’une utilisation normale (sous réserve du respect des instructions par l’utilisateur)
  • Également disponibles en rouleaux (voir réf. cat. pour les séries 15-910 et 15-920)
Applications impliquant un stockage cryogénique, de l’azote liquide, une réfrigération et une congélation à très basse température
Spécification
Couleur Blanc
Format Étiquette
Type de produit Étiquette cryogénique
À utiliser avec (application) Applications de stockage cryogénique, d’azote liquide, de réfrigération et de congélation à très basse température
À utiliser avec (équipement) Tubes de 1,5 à 2 ml
Comprend Modèle pour les instructions d’impression
Quantité 1700/Bte
Dimensions (impériale) 0,5 x 1,25 in
Dimensions (métrique) 1,2 x 3,1 cm
Plage de températures (impériale) -321 à 250°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +121°C
Dimensions (LxW) 0,5 yds x 1,25 po