Learn More
Scie Plas Unité d’électrophorèse sur gel horizontale Midi
Click to view available options
Dimensions du gel:
150 x 128 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Portes de coulage en plastique
- Peignes à code couleur
- Couvercle à libération rapide pour déconnecter simultanément la cuve et le couvercle
- Acrylique transparent aux UV, pour la visualisation directe du gel dans la cuve
- Conception compacte offrant un contrôle optimal du gradient de tension et du temps de migration
- Petit format. Permet un transport facile en toute sécurité
Spécification
Spécification
| Type | Unité de gel |
| Dimensions du gel | 150 x 128 mm |
| Comprend | 1 x plateau de coulage de gel, 2 x 1.0 mm 16 peignes pour échantillons, ports de recirculation de tampons, connecteurs d’alimentation et barrettes de chargement |
| Taille de l’échantillon | 112 |
| Volume (métrique) du tampon | 900 ml |
| Longueur (métrique) globale | 150 mm |
| Largeur (métrique) du gel | 128 mm |