Learn More
Fisherbrand™ Unité à gel horizontal grand format Midi-Plus
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions du gel:
140 l x 230 mm W
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Unité à gel grand format Mini-Plus, 1 plateau de coulage de gel, 2 peignes à 16 puits d’épaisseur 1,0 mm, ports pour recirculation de tampon, connecteurs d’alimentation et bandes de chargement
- Pour les études analytiques et préparatives d’acides nucléiques
- Permet d’exécuter un plus grand nombre d’échantillons sur un seul gel
- Comprend quatre positions de peigne pour une séparation rapide des échantillons
- Plateau de coulage de gel amovible
Spécification
Spécification
| Type | Unité de gel Midi-Plus à grand format horizontal |
| Dimensions du gel | 140 l x 230 mm W |
| Comprend | Unité à gel grand format Mini-Plus, 1 plateau de coulage de gel, 2 peignes à 16 puits d’épaisseur 1,0 mm, ports pour recirculation de tampon, connecteurs d’alimentation et bandes de chargement |
| Taille de l’échantillon | 200 |
| Volume (métrique) du tampon | 800 ml |