Learn More
Miele Professional™ Documentation sur le processus Miele
Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Software; to connect Segosoft
Description
- Pour une affectation rapide et facile des lots par patients
- La Service Card garantit une conformité aux dispositifs médicaux
- Le champ des prestations comprend une carte de licence
- Pour un transfert électronique des données
Spécification
Spécification
| Description | SegoAssign Plus |
| Type de produit | Traçabilité/données de fonctionnement/communication |
| À utiliser avec (équipement) | Laveurs-désinfecteurs, laboratoire |
| Profondeur (métrique) | 55 mm |
| Hauteur (métrique) | 1 mm |
| Largeur (métrique) | 86 mm |