Learn More
Miele Professional™ Documentation sur le processus Miele
Code produit. 15440445 Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Logiciel ; licence supplémentaire
Code produit. 15440445
Marque: Miele Professional™ 10019160
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Édition APS 101 SegoSoft Miele (licences supplémentaires) pour une connexion avec un deuxième appareil ou un appareil supplémentaire.
  • Publication contrôlée par l’utilisateur des rapports de processus pour toutes les machines
  • Protection contre la manipulation grâce à la signature numérique
  • Produit orienté vers l’avenir en ce qui concerne les exigences réglementaires
  • Traitez uniquement le logiciel de documentation avec un joint de qualité
  • La ServiceCard garantit un fonctionnement conforme au produit médical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description APS 100 Segosoft Miele Edition (licence supplémentaire)
Type de produit Documentation / communication sur le processus / l’exploitation
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs, laboratoire