Learn More
Novus Biologicals™ MIER1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | Cell Cycle and Replication |
| Cible | MIER1 |
| Synonyme | DKFZp781G0451, Early response 1, ER1, hMI-ER1, KIAA1610MI-ER1, mesoderm induction early response 1 (MI-ER1), mesoderm induction early response 1 homolog (Xenopus laevis), mesoderm induction early response protein 1, MGC131940, MGC150640, MGC150641, Mi-er1 |
| Symbole de gène(s) | MIER1 |