Learn More
Mifépristone, Mikromol™
Code produit 18083980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18083980 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18083980 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1007.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Mifépristone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mifepristone
CAS 84371-65-3
Noms d’analytes ou de composants Mifepristone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C29 H35 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme C 1073, CDB 2477, MTPill, Mifegyne, Mifeprex, Mifepristone, Mifestone, R 38486, RU 38486, RU 486, RU 486-6, VGX 410, Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)-, (11beta,17beta)-Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propynyl)-, (11beta,17beta)- (9CI), 17beta-Hydroxy-11beta-[4-(dimethylamino)-phenyl]-17alpha-(prop-1-ynyl)-estra-4,9-dien-3-one
Formule InChI InChI=1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
SMILES CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc(cc5)N(C)C
Nom IUPAC (8S,11R,13S,14S,17S)-11-[4-(diméthylamino)phényl]-17-hydroxy-13-méthyl-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-décahydrocyclopenta[a]phénanthrènes-3
Poids moléculaire (g/mol) 429.59
Quantité 250 mg
Poids de la formule 429,2668 g/mol