Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrifugeuse MIKRO 220 Microlitre
Code produit. 10501914
Click to view available options
Capacité:
48 x 1,5/2,0 ml
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10501914
Marque: Hettich Lab Technology™ 2200
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Centrifugeuses de paillasse compactes et puissantes pour le traitement de tubes Microlitre de 0,2 à 2,0 ml. Utilisé dans les laboratoires cliniques ainsi que dans la recherche génétique, la virologie et la bactériologie.
  • Boîtier et couvercle en métal
  • Chambre de centrifugation en acier inox
  • Port de visualisation dans le couvercle
  • 9 rotors différents : En plus des rotors standard, il est équipé d’un rotor libre 24 emplacements, d’un rotor 20 emplacements pour cryotubes et d’un rotor pouvant accueillir 6 barrettes PCR
  • Couvercle à verrouillage motorisé
  • Fonctionnement et affichage des informations ergonomiques
  • Rotor simple à changer
  • 10 mémoires programmables
  • La saisie du rayon du rotor en mm permet de basculer entre l’affichage en tr/min et l’affichage en FCR (force centrifuge relative)
  • Les paramètres peuvent être saisis ou modifiés rapidement et facilement à l’aide du bouton rotatif
  • Couvercle verrouillé pendant le fonctionnement du rotor
  • Mécanisme de prévention des chutes du couvercle
  • Déverrouillage du couvercle d’urgence en cas de coupure de courant
  • Protection contre la surchauffe du moteur
  • Arrêt en cas de déséquilibre
  • Reconnaissance automatique des rotors
  • Accessoires avec BioSeal (testés par le TÜV conformément à la norme DIN EN 61010, partie 2) pour protection contre les aérosols dangereux ou agressifs
Specifikationer
Capacité 48 x 1,5/2,0 ml
Vitesse max. 18 000 tr/min
FCR max. 31 514 x g
Hauteur (impériale) extérieure 12.3 in.
Hauteur (métrique) extérieure 313 mm
Largeur (impériale) extérieure 13 in.
Largeur (métrique) extérieure 330 mm
Type Centrifugeuse Microlitre
Profondeur (impériale) 16.5 in.
Profondeur (métrique) 420 mm
Modèle Centrifugeuse Mikro 220 Microlitre (classique), sans rotor
Dimensions (H x l x P) 313 x 330 x 420 mm
Gamme de produits MIKRO 220
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.