Learn More
Milbemycin oxime, MedChemExpress
Code produit. 16458608
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16458608
Marque: Medchem Express HYB0778
MedChemExpress Milbemycin oxime is a macrocyclic lactone and has broad-spectrum anti-parasitic activity. Milbemycin oxime is composed of milbemycins A4 and A3. Milbemycin oxime binds glutamate-gated chloride channels. Milbemycin oxime is against intestinal nematodes, pulmonary and cardiac helminths.
Milbemycin oxime is a macrocyclic lactone and has broad-spectrum anti-parasitic activity. Milbemycin oxime is composed of milbemycins A4 and A3. Milbemycin oxime binds glutamate-gated chloride channels. Milbemycin oxime is against intestinal nematodes, pulmonary and cardiac helminths.
Spécification
Nom chimique ou matériau Milbemycin oxime
Forme physique Solid
CAS 129496-10-2
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C63H88N2O14
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (91.13 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (0.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CC1=C[C@@H]2[C@@]3(O)[C@H](OC/C3=C\C=C\[C@H](C)C/C(C)=C/C[C@@H](O[C@@]4(CC[C@H](C)[C@@H](C)O4)C5)C[C@@H]5OC2=O)/C1=N\O.CC6=C[C@@H]7[C@@]8(O)[C@H](OC/C8=C\C=C\[C@H](C)C/C(C)=C/C[C@@H](O[C@@]9(CC[C@H](C)[C@@H](CC)O9)C%10)C[C@@H]%10OC7=O)/C6=N\O
Poids moléculaire (g/mol) 1097.38
Poids de la formule 1097.38
Pourcentage de pureté 99.45%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.