Learn More
Honeywell™ Lunettes de sécurité Millennia 2G
Description
- Matériau de monture plus souple et plus doux pour un confort supérieur contre la tête et les oreilles lorsqu’elles sont utilisées toute la journée
- Couvrent les yeux et les zones au-dessus des joues et des sourcils pour s’assurer que les travailleurs sont protégés contre les particules, la poussière et d’autres risques d’impact
- Une plus grande couverture par le verre enveloppe à la fois de façon périphérique et le long des joues permet de prévenir les risques de particules
- Un élément de conception “semblable à une étagère” le long des sourcils a été ajouté pour empêcher la poussière de tomber entre les montures et d’entrer dans les yeux
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Description | Diélectrique |
| Certifications / conformité (Europe) | Catégorie EPI CE :2, Certificat CE :C1570.1HON, attestation CE :C1570.1HON, EN C1570.1HON |
| Teinte de la lentille | Gris |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation en extérieur où une protection oculaire est nécessaire contre les risques les plus courants, notamment la protection contre les chocs, l’obturation et l’éblouissement au soleil. |
| Couleur de la monture | Noir |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Nylon |
| Protection UV | UV400 |