Learn More
Tampon d’étalonnage au millième pH 7,01, Hanna Instruments™
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| pH | 7.01 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 mL |
| Type de solution | Buffer |
| Formule | Aqueous Buffer Solution |
| Odeur | Odorless |