Learn More
Merck Filtre pour seringue Millex™, nylon, 0,45 μm
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) du filtre:
13 mm
33 mm
Type de sortie:
Orifice de sortie de tube
Raccord Luer Slip mâle
Quantité:
1000/Pk.
100Pack
250/boîte
50/Pk.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
50 pièces
Description
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
Présentation des filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane en nylon :• Les filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane en nylon hydrophile sont compatibles avec une large gamme de solvants. •Disponibles en tailles de pores de 0,20 μm et 0,45 μm et en deux diamètres pour répondre aux besoins de vos applications •Compatible avec les solutions aqueuses et organiques, compatibilité chimique et flexibilité étendues en laboratoire •Boîtier en polypropylène, offrant un faible niveau de matières extractibles et une large compatibilité chimique ; disponibles en plusieurs tailles de boîtes : référence SKU se terminant par NS (--------NS) : 50 par boîte ; référence SKU se terminant par NL (--------NL) : 100 par boîte ; référence SKU se terminant par TL (--------TL) : 100 par boîte. Ces filtres pour seringues ont une sortie de tube ; référence SKU se terminant par NB (----------NB) : 250 par boîte ; référence SKU se terminant par NK (--------NK) : 1 000 par boîte ; applications : Filtration d’échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et spécification de masse ; filtration par solvant ; clarification des solutions aqueuses et organiques
Informations sur la commande
Raccords d’entrée / de sortie : Luer-Lock™ femelle / lisse Luer mâle.
Spécification
Spécification
| Code couleur | Violet |
| Jetable | Oui |
| Type de filtre | Syringe Filter |
| À utiliser avec (équipement) | Seringue |
| Matériau | Polypropylène |
| Matériau (membrane) | Nylon |
| Porosité | 0,45 μm |
| Volume d’échantillon | 10 mL |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Préparation des échantillons pour l’analyse |
| Afficher plus |