Learn More
Merck Kit de dosage d’inhibition de la μ-angiogenèse Millicell
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 pièce
Description
Informations sur la commande
dimType
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | Pour la surveillance en temps réel des changements dans la formation des tubulures avec une résolution optique sans précédent |
| Comprend | Lames de μ-angiogenèse Millicell™ :cinq lames traitées pour la culture tissulaire, chaque lame contient 15 puits, D, L-sulphoraphane :un flacon de 1 mg, calcéine AM :un flacon de 50 μg, un flacon de 1 ml |
| Quantité | 1 Kit |