Learn More
Chlorhydrate de milnacipran 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Code produit 30463223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463223 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463223 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0746.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Milnacipran Hydrochloride
CAS 101152-94-7
Noms d’analytes ou de composants Milnacipran Hydrochloride
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C15 H22 N2 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, (1R,2S)-rel- (9CI), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-, Dalcipran, F 2207, Ixel, Joncia, Milnacipran hydrochloride, Savella, Tivanyl, Toledomin, (1R,2S)-rel-, rac-Milnacipran Hydrochloride, Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-(+/-)-
Formule InChI InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m0./s1
Type de solution Solution unique
SMILES Cl.CCN(CC)C(=O)[C@]1(C[C@H]1CN)c2ccccc2
Nom IUPAC (1S,2R)-2-(aminométhyl)-N,N-diéthyl-1-phénylcyclopropane-1-carboxamide;chlorhydrate
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Tests alimentaires
Poids moléculaire (g/mol) 282.81
Quantité 1 mL
Poids de la formule 282,1499 g/mol