Learn More
Miltefosine, MedChemExpress
Code produit. 16486276
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Code produit. 16486276
Marque: Medchem Express HY13685
MedChemExpress Miltefosine is a broad spectrum antimicrobial, anti-leishmanial, phospholipid agent acting by inhibiting the PI3K/Akt activity. Miltefosine is an inhibitor of CTP-phosphocholine cytidyltransferase (CCT).
Miltefosine is a broad spectrum antimicrobial, anti-leishmanial, phospholipid agent acting by inhibiting the PI3K/Akt activity. Miltefosine is an inhibitor of CTP-phosphocholine cytidyltransferase (CCT).
Spécification
Nom chimique ou matériau Miltefosine
Forme physique Solid
CAS 58066-85-6
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H46NO4P
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme HePC Hexadecyl phosphocholine
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (122.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (12.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 407.57
Poids de la formule 407.57
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.