Learn More
Huile minérale lourde 100 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328119 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328119 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA03009010AC100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mineral Oil (without additives)
CAS 8042-47-5
Noms d’analytes ou de composants Mineral Oil (without additives)
Conditions d’expédition Température ambiante
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme White mineral oil (petroleum), Mineral Oil Heavy, Mineral Oil, White mineral oil
Solvent or Matrix Acétone
Quantité 1 mL