Learn More
Étalon de viscosité rotationnelle de l’huile minérale, Paragon Scientific™
Code produit 13546020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Viscosité:
101,4 mPa.s (25°C)
150,0 mPa.s (25°C)
75,19 mPa.s (25°C)
Conditionnement:
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Viscosité Conditionnement
13546020 150,0 mPa.s (25°C) 500mL
13536020 75,19 mPa.s (25°C) 500mL
13526020 101,4 mPa.s (25°C) 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13546020 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur RTM15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    124.01€ / 500mL
    Économisez 17.99€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Parangon ISO 17025 / ISO Les normes de viscosité rotationnelle certifiées Guide 34 pour les huiles minérales sont spécialement formulées pour être utilisées avec des viscosimètres rotationnels.
  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conforme à la norme ASTM D2162 à 20°C et 25°C
  • Densité g/ml conformément à la norme ASTM D1480 à20° C et25° C.
  • La viscosité cinématique à d'autres températures est calculée conformément à la norme ASTM D. 341
  • Les densités à d'autres températures sont dérivées des calculs proportionnels des mesures à20° C et25° C.
  • 500L'emballage en verre inerte de ml avec bouchon inviolable permet une assurance absolue de l'intégrité des échantillons
  • Traçabilité complète selon les normes nationales
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Viscosité 150,0 mPa.s (25°C)
Certifications/Conformité ISO 17025, UKAS ISO 17034
Quantité 500 mL
Valeurs nominales citées