Learn More
Norme de viscosité rotationnelle de l’huile minérale, UKAS ISO 17025/ISO 17034, valeur nominale 72328 mPa.s (25,00°C), RTM39, Paragon Scientific™
Code produit 16090360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16090360 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16090360 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur RTM39
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    90.29€ / 500mL
    Économisez 43.71€
    32% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Les étalons de viscosité rotationnelle d’huile minérale certifiés ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sont spécifiquement conçus pour une utilisation avec des viscosimètres rotationnels. Le choix idéal lorsque les utilisateurs finaux ne peuvent pas avoir de
  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conforme à la norme ASTM D2162 à 20°C et 25°C
  • Densité g/ml conformément à la norme ASTM D1480 à20° C et25° C.
  • La viscosité cinématique à d'autres températures est calculée conformément à la norme ASTM D. 341
  • Les densités à d'autres températures sont dérivées des calculs proportionnels des mesures à20° C et25° C.
  • 500L'emballage en verre inerte de ml avec bouchon inviolable permet une assurance absolue de l'intégrité des échantillons
  • Traçabilité complète selon les normes nationales
  • Durée de conservation de 12 mois
Spécification
Quantité 500 ml
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.