Learn More
Thermo Scientific™ Glutamate modifié riche en minéraux
Description
Enrichissez et identifiez les bactéries appartenant au groupe des coliformes et provenant d’échantillons d’aliments et d’eau grâce au milieu à base de glutamate modifié riche en minéraux Thermo Scientific™ Oxoid™, en flacon et prêt à l’emploi. La teneur en minéraux du milieu favorise la culture et le dénombrement des coliformes.
Remove the need for autoclaving and dispensing with convenient, pre-filled and ready-to-use bottles of Minerals Modified Glutamate Medium.
- Convenient: pre-filled bottles are ready for immediate use.
- Simple: easy-to-use with minimum training.
- Long shelf life: up to 12 months.
- Superior performance over MacConkey Broth in the detection ofE. coli2.
- The medium of choice for detection of small numbers ofE. coliin chlorinated water.
- Effectively isolatesE. colifrom sea water.
Minerals Modified Glutamate Medium was developed by Oxoid Laboratories and Metropolitan Water Board Laboratories, and is based upon the formulation described by Gray1
Spécification
Spécification
| Couleur | Blue Lilac, Transparent |
| Contenu et stockage | 2°C to 12°C |
| Format | Poured Tube |
| Origine de la fabrication | Germany |
| Type de milieu | MMGA (Tubes) |
| Type de produit | Microbiology Media |
| Poids plein | 9.5 to 10.5 g |
| Type d’emballage | 50 Tubes/Box |
| Quantité | 50/Pk. |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.