Learn More
Thermo Scientific™ Milieu à base de glutamate modifié riche en minéraux (déshydraté)
Click to view available options
Forme:
Poudre
Type de produit:
Milieux de culture déshydratés
Conditionnement:
500g
Description
Identifiez les bactéries appartenant au groupe des bactéries coliformes dans les échantillons alimentaires et les échantillons d’eau grâce au milieu à base de glutamate modifié riche en minéraux (déshydraté) Thermo Scientific™ Oxoid™. La teneur en minéraux du milieu permet une culture plus étendue et le dénombrement des coliformes.
Utilisez le milieu à base de glutamate modifié riche en minéraux pour identifier les coliformes dans les échantillons alimentaires et les échantillons d’eau en utilisant la technique connue sous les noms de méthode à tubes multiples, méthode de la dilution ou méthode du nombre le plus probable.
Le milieu à base de glutamate modifié riche en minéraux a été élaboré par les laboratoires Oxoid et les laboratoires Metropolitan Water Board et est basé sur la formulation décrite par Gray1
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
- Performances supérieures par rapport au bouillon de MacConkey pour la détection de bactéries Escherichia coli.
- Milieu de choix pour détecter la présence de petites quantités de bactéries Escherichia coli dans l’eau chlorée.
- Isole efficacement les bactéries Escherichia coli issues d’eau de mer.
Le milieu à base de glutamate modifié riche en minéraux a été élaboré par les laboratoires Oxoid et les laboratoires Metropolitan Water Board et est basé sur la formulation décrite par Gray1
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 10°C à 30°C |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Quantité | Pièce |