Learn More
Cytiva Kits de dialyse Mini
Offre une solution simple aux problèmes de manipulation des dialyses de petit volume. Les tubes de dialyse du kit possèdent chacun un bouchon qui intègre un petit disque de membrane de dialyse.
482.00€
Spécification
Type de produit | Mini kit de dialyse |
---|---|
Contenus des kits | 50 tubes avec bouchon de dialyse, 50 bouchons standard, 6 flotteurs |
Quantité | Pièce |
À utiliser avec (application) | Offre une solution simple aux problèmes de manipulation lors des dialyses de petits volumes ; les tubes de dialyse inclus dans le kit ont chacun un bouchon qui intègre un petit disque de membrane pour dialyse |
Includes: 50 tubes with 50 dialysis and 50 standard caps, plus six floats
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11520694
|
Cytiva
80-6484-32 |
2 mL | 8 kd |
482.00€
1 kit |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10196074
|
Cytiva
80-6483-75 |
250 μl | 1 kd |
482.00€
1 kit |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11510694
|
Cytiva
80-6483-94 |
2 mL | 1 kd |
482.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10617465
|
Cytiva
80-6484-13 |
250 μl | 8 kd |
482.00€
250µL |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Particulièrement bien adaptés aux échantillons de protéines de dessalage avant l’analyse par focalisation isoélectrique (IEF) et l’électrophorèse 2D
- Utilise des tubes de dialyse jetables avec membrane de dialyse intégrée aux bouchons
- Le fond conique du tube optimise la récupération des échantillons
- Processus terminé en quelques heures seulement
- Choix de la taille du tube et du seuil de poids moléculaire
Specifications
Mini kit de dialyse | |
50 tubes avec bouchon de dialyse, 50 bouchons standard, 6 flotteurs | |
Pièce | |
Offre une solution simple aux problèmes de manipulation lors des dialyses de petits volumes ; les tubes de dialyse inclus dans le kit ont chacun un bouchon qui intègre un petit disque de membrane pour dialyse |