Description
- Construction robuste pour une action vortex stable et fiable
- Idéal pour les applications nécessitant des résultats reproductibles
- Le contrôle par microprocesseur maintient la vitesse définie pour une action de mélange forte et constante
- Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu’il est programmé par l’utilisateur, arrêtera l’unité une fois le temps écoulé
- Deux modes de fonctionnement : mode continu lorsque vous utilisez des accessoires ou mode tactile qui active le mélange lorsque vous appuyez sur la tête d’agitation
- Affichage LED de la vitesse et de l’heure
Spécification
Spécification
| Orbite | 4,9 mm |
| Vitesse de rotation | 500 à 2500 tr/min |
| Alimentation électrique | 320 V, 0,6 A, 50/60 Hz |
| Ampérage | 0,6 A |
| Dimensions (L x l) | 21,00 x 12,30 cm |
| Hauteur (impériale) | 6,50 po |
| Hauteur (métrique) | 16,5 cm |
| Longueur (impériale) | 8,30 po |
| Longueur (métrique) | 21,00 cm |
| Largeur (impériale) | 4,80 po |
| Afficher plus |