Learn More
Ohaus™ Plaque chauffante, céramique
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
20,1 x 15,2 x 12,7 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Unités robustes et compactes qui chauffent et mélangent jusqu’à 1000 ml de liquide
- Les dessus en céramique sont dotés d’une plaque supérieure réfléchissante blanche et résistante aux produits chimiques, facile à nettoyer
- Le thermostat bimétallique offre un contrôle fiable de la température
- Le chauffage puissant atteint la température maximale en quelques minutes seulement
- Un moteur et un aimant puissants assurent une agitation fiable et constante
- Compacte, elle nencombre pas votre paillasse.
- Le support de tige de support intégré avec bouton de verrouillage accepte la tige de support et le kit de serrage en option
- Nouvelle conception ergonomique
- Les plaques chauffantes et les agitateurs chauffants font bouillir 300 ml d’eau en 18 minutes seulement
- Idéal pour les laboratoires éducatifs
Spécification
Spécification
| Description | Plaque chauffante, Mini, HSMNHP4CAL, EU |
| Matériau de la plaque supérieure | céramique |
| Type de contrôleur | Analogique |
| Dimensions | 4 x 4 po |
| Profondeur (impériale) | 7,90 in |
| Profondeur (métrique) | 20,10 cm |
| Hauteur (impériale) | 5,00 in |
| Longueur (impériale) | 7,90 in |
| Largeur (impériale) | 6,00 po |
| Hauteur (métrique) | 12,700 cm |
| Afficher plus |