Learn More
Buerkle™ Kit d’échantillonnage environnemental MiniSampler
Shop All Bürkle Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
À utiliser avec (application):
Échantillonnage général
Échantillonnage ultrapur
Matériau:
PTFE
Polyéthylène
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Le liquide échantillon entre uniquement en contact avec le tuyau d’aspiration et le flacon d’échantillon d’origine, ce qui réduit les risques de contamination croisée
- Les flacons sont scellés immédiatement après le prélèvement de l’échantillon
- Le tuyau d’aspiration jetable peut être rapidement remplacé, permettant ainsi de s'assurer que les échantillons ne sont pas contaminés
- Si nécessaire, un nouveau tuyau peut être utilisé pour chaque échantillon
- Le tuyau de 8 mm peut atteindre des zones d’échantillonnage étroites et apparemment inaccessibles
- Convient également aux huiles visqueuses
- Fourni avec un boîtier de transport pratique
Specifications
Specifications
| Type de produit | Mini-échantillonneur |
| Matériau | PTFE |
| Description | Hauteur d’aspiration maximale : 5 m |
| Comprend | Pompe à vide, 1 flacon d’échantillon en PFA 180 ml, tuyau d’aspiration en PE 5 m (6 x 8 mm), 1 coupe-tuyau, 1 contrepoids en acier inox constitué de 20 joints d’étanchéité pour flacons Seal-it V2A (AISI 304) |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage ultrapur |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction