Learn More
RUBIS Mini-brucelle
Code produit. 11383543
Encompass_Preferred
Click to view available options
Type de pointe:
Pointe fine tranchante
Pointue, ultra fine
Ronde, plate, fine
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11383543
Marque: RUBIS 2M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mini Brucelles - SS antimagnétique/antiacide
  • Mini Brucelles
  • Pinces de haute précision
  • 100 % fabriqué en Suisse
  • Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
  • Alignement parfait
  • Très efficace dans les espaces étroits
  • Excellent pour une utilisation sous microscope
  • Fiable
  • Longue durée : 70 mm - 2,75 pouces
Spécification
Type de pointe Pointe fine tranchante
Longueur (impériale) 2.76 in.
Matériau Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
Longueur (métrique) 70 mm
Type de produit Mini Brucelles
Quantité (nbre par cas) 1 par unité
Quantité Each
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.