Learn More
RUBIS Mini-brucelle
Click to view available options
Type de pointe:
Pointe fine tranchante
Pointue, ultra fine
Ronde, plate, fine
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Mini Brucelles
- Pinces de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Alignement parfait
- Très efficace dans les espaces étroits
- Excellent pour une utilisation sous microscope
- Fiable
- Longue durée : 70 mm - 2,75 pouces
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Pointue, ultra fine |
| Longueur (impériale) | 2.76 in. |
| Matériau | Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique |
| Longueur (métrique) | 70 mm |
| Type de produit | Mini Brucelles |
| Quantité | Each |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.