Learn More
Gilson™ Mini-mélangeur à vortex
Shop alle Gilson produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type de bouchon:
Prise EU
Förpackningsstorlek
1 pièce
Beskrivelse
- Petite taille, mais mélange puissant
- Le mini-mélangeur à vortex offre une vitesse fixe de 2 800 tr/min en n’appliquant qu’une légère pression au centre de la tête de vortex résistante aux déversements.
- Relâchez la pression et le moteur de vortex s’arrête immédiatement.
- L’ensemble de l’opération s’effectue calmement et sans à-coups et s’intègre dans un petit environnement de 10 x 10 cm (4 x 4 po.).
Tekniske data
Tekniske data
| Vitesse de rotation | Fixe, 2 800 tr/min |
| Tension | 100 / 240 V |
| Type de produit | Vortex Mixer |
| Type de bouchon | Prise EU |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Hauteur (impériale) | 2,6 po |
| Hauteur (métrique) | 6,6 cm |
| Longueur (impériale) | 3,7 po |
| Longueur (métrique) | 9,4 cm |
| Largeur (impériale) | 3,9 po |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion