Learn More
Ekastu Safety™ Flacon de lavage oculaire avec applicateur
Click to view available options
Type de produit:
Flacon de douche oculaire avec entonnoir vissé, valve à bascule, tuyau de montage et tuyau de vidange d’eau
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Flacon de lavage oculaire avec applicateur
- DIN EN 15154-4
- Fourni vide ou rempli
- Pour le rinçage immédiat des yeux après corrosion par des acides, des bases et d’autres produits chimiques dangereux
- Flacon en PE avec applicateur oculaire et vanne basculante
- Peut être utilisé en positions verticale et horizontale
- étanche
- Stockage aisé dans la station de douche oculaire EPS (vendue séparément)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 600 mL |
| À utiliser avec (application) | Solution saline pour le rinçage immédiat des yeux après un contact avec des acides ou des bases |
| Comprend | Entonnoir oculaire à vis et couvercle basculant |
| Type de produit | Flacon de douche oculaire avec entonnoir vissé, valve à bascule, tuyau de montage et tuyau de vidange d’eau |
| Stérilité | Stérile |