Learn More
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Plus Thermal Cycler + Plastics Packages
Code produit. 17193179 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Description:
Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total)
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Description unitSize
17193179 Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total) 1 pièce
17183179 Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips) 1 pièce
2 options
Code produit. 17193179
Marque: Applied Biosystems™ A41197
Le thermocycleur Applied Biosystems MiniAmp Plus est un thermocycleur compact, précis et économique conçu pour répondre aux besoins de base de votre laboratoire en matière de thermocyclage.
The Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fit your lab’s basic thermal cycling needs. Innovations like a responsive color touch-screen and VeriFlex Blocks temperature-control technology enable simple, accurate optimization. The MiniAmp Plus Thermal Cycler can be accessed through Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
  • Blocs VeriFlex avec trois zones de température indépendantes pour une régulation précise de la température lors de votre optimisation PCR
  • Faible encombrement
  • Le flux d’air est de l’avant vers l’arrière pour que vous puissiez définir plusieurs paramètres unités côte à côte pour un gain de place non négligeable sur le plan de travail
  • Conçu pour une utilisation avec le système de PCR ProFlex™ 3 x 32 puits et tous les thermocycleurs Applied Biosystems standard à 96 puits
  • Languettes latérales faciles à enlever pour une séparation simple en trois plaques de 32 puits
  • À demi-jupe pour une manipulation et un marquage faciles
  • Volume utile standard de 250 µl, avec volume des puits de 300 µl maximum lorsque les plaques sont utilisées avec du film adhésif
  • Marquage alphanumérique sur chaque plaque à 32 puits pour une identification facile des puits
  • Certifiée sans ADN, DNase et RNase humains
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Contenu et stockage • Thermocycleur MiniAmp Plus
• 5 plaques de réaction PCR MicroAmp TriFlex 3 x 32 puits (100 plaques au total)
• 2 films adhésifs transparents à 32 puits MicroAmp (100 joints au total)
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Vitesse de réaction Rapide, standard
Dimensions 39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in)
Capacité 96 puits, 0,2 ml
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Écran tactile TFT LCD couleur de 5 pouces
Type de produit Thermocycleur
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0°C à 100°C
Interface utilisateur USB, Wi-Fi, Ethernet
Puissance 500 W
Montée en température max. 3,5°C/s (bloc), 1,8°C/s (échantillon)
Nbre de programmes >1 000 protocoles
Description Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total)
Quantité 1 package
Poids 5,9 kg (13 lb)
Configurations des blocs Bloc VeriFlex 3 zones à 96 puits