Learn More
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Thermal Cycler + Plastics
Code produit. 17172432 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Description:
Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total)
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Description unitSize
17172432 Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total) 1 pièce
17173179 Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17172432 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A41195
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le thermocycleur Applied Biosystems MiniAmp est un thermocycleur compact, précis et économique conçu pour répondre aux besoins de base de votre laboratoire en matière de thermocyclage.
The Applied Biosystems MiniAmp Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fulfill basic laboratory thermal cycling needs. It has a 5-inch color touchscreen for easy control and may also be accessed through our Thermo Fisher Connect cloud-based platform, providing the freedom to design and securely upload methods from any mobile device or desktop computer.
  • Faible encombrement
  • Le flux d’air est de l’avant vers l’arrière pour que vous puissiez définir plusieurs paramètres unités côte à côte pour un gain de place non négligeable sur le plan de travail
  • Conçu pour une utilisation avec le système de PCR ProFlex™ 3 x 32 puits et tous les thermocycleurs Applied Biosystems standard à 96 puits
  • Languettes latérales faciles à enlever pour une séparation simple en trois plaques de 32 puits
  • À demi-jupe pour une manipulation et un marquage faciles
  • Volume utile standard de 250 µl, avec volume des puits de 300 µl maximum lorsque les plaques sont utilisées avec du film adhésif
  • Marquage alphanumérique sur chaque plaque à 32 puits pour une identification facile des puits
  • Certifiée sans ADN, DNase et RNase humains
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Contenu et stockage • Thermocycleur MiniAmp
• 5 plaques de réaction PCR MicroAmp TriFlex 3 x 32 puits (100 plaques au total)
• 2 films adhésifs transparents à 32 puits MicroAmp (100 joints au total)
Compatibilité à haut débit Protocoles manuels
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Vitesse de réaction Rapide, standard
Dimensions 39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in)
Capacité 96 puits, 0,2 ml
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Écran tactile couleur TFT LCD de 5 pouces
Type de produit Thermocycleur
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0°C à 100°C
Interface utilisateur USB, Wi-Fi, Ethernet
Puissance 500 W
Montée en température max. 3°C/s (bloc), 2,2°C/s (échantillon)
Nbre de programmes >1 000 protocoles
Description Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total)
Quantité 1 package
Poids 5,9 kg (13 lb)
Configurations des blocs 96 puits