Learn More
Applied Biosystems™ Thermocycleur MiniAmp™ + pack de garantie étendue
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
The Applied Biosystems MiniAmp Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fit your lab's basic thermal cycling needs. The MiniAmp Thermal Cycler has a 5-inch color touchscreen, making it easy to control, and it can also be accessed through Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
Le thermocycleur MiniAmp est doté d’un écran tactile couleur de 5 pouces, ce qui le rend facile à manipuler, et est accessible via Thermo Fisher Connect, vous permettant ainsi de concevoir et de télécharger en toute sécurité vos méthodes depuis n’importe quel appareil mobile ou ordinateur de bureau.
Caractéristiques clés et avantages :
- Encombrement réduit : avec des dimensions de 19 cm de large et 39 cm de profondeur, vous pouvez placer le thermocycleur MiniAmp presque partout. Et parce que son flux d’air est d’avant en arrière, vous pouvez placer plusieurs unités côte à côte pour économiser un espace précieux sur la paillasse.
- Écran tactile couleur intuitif de 5 pouces— programmation et formation aisées des nouveaux utilisateurs
- Compatible WiFi et accessible par Thermo Fisher Connect— vous pouvez concevoir et télécharger en toute sécurité vos méthodes depuis n’importe quel appareil mobile ou ordinateur de bureau
Plastiques PCR Applied Biosystems
Les plastiques PCR Applied Biosystems ont été conçus et validés afin de fonctionner avec nos thermocycleurs depuis plus de 25 ans. Des options pour chaque format et débit sont disponibles pour garantir des résultats cohérents et précis pour toute expérience.
Spécification
Spécification
| Précision thermique | ± 0,25°C (35°C à 99,9°C) |
| Contenu et stockage | • Thermocycleur Mini-AMP • Cordon d’alimentation spécifique au pays |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| À utiliser avec (équipement) | Consommables en plastique Applied Biosystems GeneAmp |
| Uniformité thermique | < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C) |
| Vitesse de réaction | Rapide, standard |
| Dimensions | 39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in) |
| Capacité | 96 puits, 0,2 ml |
| Tension | 100 à 240 V |
| Type d’affichage | Écran tactile TFT LCD couleur de 5 pouces |
| Afficher plus |