missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elma™ Miniature Basket

Code produit. 17831337
Click to view available options
Modèle:
5 Sections
9 Sections
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17831337

Marque: Elma™ 3000006015

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Basket for holding small parts in the Elmasonic P, Elmasonic Select, and EASY units.

  • Basket for cleaning small parts
  • Made of stainless steel
  • Compatible with Elma™ Pins

Spécification

Type Small Basket
Diamètre (métrique) 64 mm
À utiliser avec (équipement) Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY
Modèle 9 Sections
Hauteur (métrique) 16 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis