Learn More
Elma™ Miniature Basket
Click to view available options
Modèle:
5 Sections
9 Sections
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Basket for cleaning small parts
- Made of stainless steel
- Compatible with Elma™ Pins
Spécification
Spécification
| Type | Small Basket |
| Diamètre (métrique) | 64 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY |
| Modèle | 5 Sections |
| Hauteur (métrique) | 16 mm |