Learn More
Sampling Systems™ MiniCorer
Code produit. 15809391 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
190 mm
235 mm
295 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15809391
Marque: Sampling Systems™ 7008A02
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient à l’échantillonnage de poudres collantes et cohésives et de produits tels que le fromage. L’échantillonneur MiniCorer Sampling Systems™ est excellent pour prélever des échantillons de produits semi-solides.
  • Acier inoxydable 316L
  • Finition vernie brillante de haute qualité
  • Surface lisse
  • Faites pivoter la poignée lorsque l’échantillonneur est poussé dans le produit pour permettre la coupe du noyau du produit
  • Retirez l’échantillonneur lorsque vous avez terminé
Spécification
Type de produit Carottier
Matériau Acier inoxydable (316L)
Autoclavable Autoclavable
Finition Luminosité
Diamètre (métrique) Diamètre de lame max. de 18 mm
Longueur (métrique) 235 mm