Learn More
Sampling Systems™ MiniCorer
Convient à l’échantillonnage de poudres collantes et cohésives et de produits tels que le fromage. L’échantillonneur MiniCorer Sampling Systems™ est excellent pour prélever des échantillons de produits semi-solides.
51.25€ - 67.95€
Spécification
Type de produit | Carottier |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Autoclavable | Autoclavable |
Finition | Luminosité |
Diamètre (métrique) | Diamètre de lame max. de 18 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15809391
|
Sampling Systems™
7008A-02 |
235 mm |
60.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15819391
|
Sampling Systems™
7008A-03 |
295 mm |
67.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15899381
|
Sampling Systems™
7008A-01 |
190 mm |
51.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acier inoxydable 316L
- Finition vernie brillante de haute qualité
- Surface lisse
- Faites pivoter la poignée lorsque l’échantillonneur est poussé dans le produit pour permettre la coupe du noyau du produit
- Retirez l’échantillonneur lorsque vous avez terminé
Spécification
Carottier | |
Autoclavable | |
Diamètre de lame max. de 18 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
Luminosité |