Learn More
Kartell™ Micropipeteur MiniFix
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
500 μl
Pointes compatibles:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 960/958
Kartell™ 961
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Entièrement autoclavables
- Conçu pour un fonctionnement rapide, répétitif et précis
- Très compact en termes de taille et de poids
- Conçu pour les travaux de routine ou les analyses liées à un risque sanitaire d’origine biologique
- Les pointes Kartell™ s’adaptent à la tige conique ainsi qu’à la plupart des autres pointes disponibles dans le commerce
- Le bouton du piston a une couleur différente en fonction de la capacité de dosage
- Étalonné individuellement conformément à la norme ISO 8655, la nouvelle norme internationale pour les appareils volumétriques à piston
- Porte le marquage de conformité CE
Spécification
Spécification
| Précision | ± 0,3% |
| Certifications/Conformité | CE/IVD |
| Pointes compatibles | Kartell™ 960/958 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec | Analyses in situ et échantillonnage, travaux courants ou de risque sanitaire d’origine biologique |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type | Micropipette |
| Volume (métrique) | 100 μl |
| À utiliser avec (application) | Travaux courants ou présentant un risque biologique, analyses in situ et échantillonnage |
| Afficher plus |