Learn More
Bryson Packaging™ Sachets en polyéthylène
Click to view available options
Largeur (métrique):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Hauteur (métrique):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Disponibles dans une large gamme de tailles / capacités
- Avec bandelettes refermables
Spécification
Spécification
| Description | Sachet refermable |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons |
| Matériau | Polyéthylène |
| Largeur (métrique) | 230 mm |
| Hauteur (métrique) | 325 mm |