Learn More
Bryson Packaging™ Sachets en polyéthylène
Code produit. 12320499
Click to view available options
Largeur (métrique):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Hauteur (métrique):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 12320499
Marque: Bryson Packaging™ BAJ300070D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Transparents, parfaits pour l’expédition, le stockage et comme sachets pour échantillons.
  • Disponibles dans une large gamme de tailles / capacités
  • Extrémité ouverte ; non refermable
Spécification
Description Sachet
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons
Matériau Polyéthylène
Largeur (métrique) 125 mm
Hauteur (métrique) 175 mm