Learn More
Bryson Packaging™ Sachets en polyéthylène
Code produit. p-8000586
Click to view available options
Largeur (métrique):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Hauteur (métrique):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11398203
Marque: Bryson Packaging™ BAJ360010C
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Transparents, parfaits pour l’expédition, le stockage et comme sachets pour échantillons.
  • Disponibles dans une large gamme de tailles / capacités
  • Avec bandelettes refermables
Spécification
Description Sachet refermable
Capacité (métrique) 30 mL
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons
Matériau Polyéthylène
Largeur (métrique) 40 mm
Hauteur (métrique) 65 mm