Learn More
Bryson Packaging™ Sachets inscriptibles en PE Minigrip™
Click to view available options
Largeur (métrique):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Hauteur (métrique):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Sachets en polyéthylène transparent avec bandelettes refermables à joint de préhension
- Trois bandes d’écriture pour l’étiquetage de taille généreuse afin de faciliter l’identification et l’organisation
- Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons
- Disponible dans une grande variété de tailles pour répondre aux besoins de stockage
Spécification
Spécification
| Description | Sac refermable avec zone d’inscription |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons |
| Matériau | Polyéthylène |
| Épaisseur (métrique) | 50 μm |
| Quantité | 100/paquet |
| Largeur (métrique) | 254 mm |
| Hauteur (métrique) | 356 mm |